Documentos
109371
Sigma-Aldrich
Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxaldehyde
95%
Sinônimo(s):
5-Norbornene-2-carboxaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H10O
Número CAS:
Peso molecular:
122.16
Beilstein:
1363813
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
índice de refração
n20/D 1.490 (lit.)
pb
67-70 °C/12 mmHg (lit.)
densidade
1.03 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=CC1C[C@H]2C[C@@H]1C=C2
InChI
1S/C8H10O/c9-5-8-4-6-1-2-7(8)3-6/h1-2,5-8H,3-4H2/t6-,7+,8?/m1/s1
chave InChI
AJIBZRIAUXVGQJ-KVARREAHSA-N
Aplicação
5-Norbornene-2-carboxaldehyde was used in transition metal-catalyzed synthesis of norbornene-derived homopolymers having pendent t-Boc-protected quinizarin moieties for patterned fluorescence images.
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
123.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
51 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
The first synthesis of a transition metal-catalyzed homopolymer having pendentt-boc-protected quinizarin for patterned fluorescence images.
Yoo J, et al.
Macromolecular Research, 11(1), 69-72 (2003)
Cheng Zhang et al.
Journal of biological inorganic chemistry : JBIC : a publication of the Society of Biological Inorganic Chemistry, 21(8), 1047-1060 (2016-11-01)
A new ligand BTCP and its iridium(III) complex [Ir(ppy)