412295
4-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine
96%
Sinônimo(s):
1-(4-Trifluoromethylphenyl)hydrazine, 4-Trifluoromethylphenylhydrazine, [4-(Trifluoromethyl)phenyl]hydrazine, p-Trifluoromethylphenylhydrazine
Selecione um tamanho
Ensaio
96%
p.e.
118-122 °C/17 mmHg (lit.)
pf
63-65 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
hydrazine
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NNc1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H7F3N2/c8-7(9,10)5-1-3-6(12-11)4-2-5/h1-4,12H,11H2
chave InChI
DBNLGTYGKCMLLR-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?