Documentos Principais
408441
Sigma-Aldrich
Boc-Gln-OH
98%
Sinônimo(s):
Nα-(tert-Butoxycarbonyl)-L-glutamine, Boc-L-glutamine
Selecione um tamanho
25 G
R$ 1.147,00
R$ 1.147,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 1.147,00
About This Item
Fórmula linear:
NH2COCH2CH2CH(COOH)NHCOOC(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
246.26
Beilstein:
2127805
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.147,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
98%
Formulário
powder
atividade óptica
[α]20/D −3.5°, c = 1 in ethanol
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
pf
113-116 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H18N2O5/c1-10(2,3)17-9(16)12-6(8(14)15)4-5-7(11)13/h6H,4-5H2,1-3H3,(H2,11,13)(H,12,16)(H,14,15)/t6-/m0/s1
chave InChI
VVNYDCGZZSTUBC-LURJTMIESA-N
Informações sobre genes
human ... CCR2(1231)
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)