Documentos Principais
15127
Sigma-Aldrich
Boc-D-Ile-OH
≥98.0% (TLC)
Sinônimo(s):
Boc-D-isoleucine
Selecione um tamanho
1 G
R$ 4.015,00
R$ 4.015,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 4.015,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H21NO4
Número CAS:
Peso molecular:
231.29
Beilstein:
5262192
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 4.015,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥98.0% (TLC)
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC[C@@H](C)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C11H21NO4/c1-6-7(2)8(9(13)14)12-10(15)16-11(3,4)5/h7-8H,6H2,1-5H3,(H,12,15)(H,13,14)/t7-,8-/m1/s1
chave InChI
QJCNLJWUIOIMMF-HTQZYQBOSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)