Documentos
15382
Sigma-Aldrich
Boc-β-Ala-OH
≥99.0% (TLC), for peptide synthesis
Sinônimo(s):
Boc-β-alanine
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3CO2CNHCH2CH2CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
189.21
Beilstein:
1909986
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
product name
Boc-β-Ala-OH, ≥99.0% (TLC)
Ensaio
≥99.0% (TLC)
forma
solid
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
pf
76-79 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NCCC(O)=O
InChI
1S/C8H15NO4/c1-8(2,3)13-7(12)9-5-4-6(10)11/h4-5H2,1-3H3,(H,9,12)(H,10,11)
chave InChI
WCFJUSRQHZPVKY-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3