346160
Ethynylmagnesium chloride solution
0.5 M in THF
Sinônimo(s):
Chloromagnesium acetylide
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: Grignard Reaction
concentração
0.5 M in THF
densidade
0.921 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Mg]C#C
InChI
1S/C2H.ClH.Mg/c1-2;;/h1H;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
YEWNLGTVYUADOR-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
- To synthesize 1-ethynyldeoxyribose derivatives which can further undergo Sonogashira coupling with various aryl, heteroaryl, and metallocenyl derivatives.[1]
- In one of the key synthetic steps of substituted naphthostyrils.[2]
- In the preparation of propargylic ester precursor for the synthesis of 1,3-dienylphosphonates.[3]
recomendado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-16.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-27 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?