332925
4-Chlorobenzenesulfonic acid
technical grade, 90%
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Ensaio
90%
Impurezas
<3.5% H2SO4
pb
149 °C/22 mmHg (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OS(=O)(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C6H5ClO3S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,(H,8,9,10)
chave InChI
RJWBTWIBUIGANW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges