167150
1-Bromo-4-nitrobenzene
99%
Sinônimo(s):
1-Bromo-4-nitrobenzene, 1-Nitro-4-bromobenzene, 4-Bromo-1-nitrobenzene, 4-Nitro-1-bromobenzene, 4-Nitrobromobenzene, 4-Nitrophenyl bromide, p-Bromonitrobenzene, p-Nitrophenyl bromide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
forma
solid
pb
255-256 °C (lit.)
pf
124-126 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C6H4BrNO2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4H
chave InChI
ZDFBKZUDCQQKAC-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3