Documentos Principais
109231
Sigma-Aldrich
3-Bromopropionitrile
≥98.0% (GC)
Sinônimo(s):
3-Bromopropanenitrile
Selecione um tamanho
25 G
R$ 387,00
100 G
R$ 1.479,00
R$ 387,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 387,00
100 G
R$ 1.479,00
About This Item
Fórmula linear:
BrCH2CH2CN
Número CAS:
Peso molecular:
133.97
Beilstein:
1738565
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 387,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
índice de refração
n20/D 1.481 (lit.)
p.e.
76-78 °C/10 mmHg (lit.)
densidade
1.615 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
BrCCC#N
InChI
1S/C3H4BrN/c4-2-1-3-5/h1-2H2
chave InChI
CQZIEDXCLQOOEH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
3-Bromopropionitrile was used as the initiator in the atom transfer radical polymerization of acrylonitrile[1]. 3-Bromopropionitrile was used in coupling reactions of a number of aromatic and heteroaromatic phenols with alkyl, acyl or benzoyl halides in acetonitrile with cesium fluoride-Celite[2].
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
206.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
97 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Cesium fluoride-Celite: a solid base for efficient syntheses of aromatic esters and ethers.
Shah STA, et al.
Tetrahedron, 61(27), 6652-6656 (2005)
Preparation of polyacrylonitrile with improved isotacticity and low polydispersity.
Jiang J, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 116(5), 2610-2616 (2010)