320188
Eterato dietílico de trifluoreto de boro
≥46% BF3 basis
Sinônimo(s):
Eterato etílico de trifluoreto de boro
About This Item
Produtos recomendados
grau
for synthesis
densidade de vapor
4.9 (vs air)
pressão de vapor
4.2 mmHg ( 20 °C)
Lim. expl.
36 %
adequação da reação
core: boron
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
concentração
≥46% boron trifluoride
índice de refração
n20/D 1.344 (lit.)
pb
126-129 °C (lit.)
pf
−58 °C (lit.)
densidade
1.15 g/mL (lit.)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC[O+](CC)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C4H10BF3O/c1-3-9(4-2)5(6,7)8/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
MZTVMRUDEFSYGQ-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Kidney
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
137.3 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
58.5 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter