237876
Trimethyl orthoacetate
99%
Sinônimo(s):
1,1,1-Trimethoxyethane
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.388 (lit.)
pb
107-109 °C (lit.)
densidade
0.944 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC(C)(OC)OC
InChI
1S/C5H12O3/c1-5(6-2,7-3)8-4/h1-4H3
chave InChI
HDPNBNXLBDFELL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Trimethyl orthoacetate is used to synthesize acrylonitrile intermediates via reaction with alcohols followed by Knoevenagel condensation.
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
13 °C - closed cup