Documentos Principais
756121
Sigma-Aldrich
Boron trifluoride diethyl-d10 etherate
98 atom % D, 95% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4D10BF3O
Peso molecular:
151.99
Código UNSPSC:
12352005
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
95% (CP)
Formulário
liquid
p.e.
126-129 °C (lit.)
pf
-58 °C (lit.)
densidade
1.23 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[D3C]C([2H])([2H])O(C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])B(F)(F)F
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Kidney
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
118.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
48 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)