307408
Lithium diisopropylamide mono(tetrahydrofuran) solution
1.5 M in cyclohexane
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
>1 (vs air)
forma
liquid
concentração
1.5 M in cyclohexane
densidade
0.816 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].C1CCOC1.CC(C)[N-]C(C)C
InChI
1S/C6H14N.C4H8O.Li/c1-5(2)7-6(3)4;1-2-4-5-3-1;/h5-6H,1-4H3;1-4H2;/q-1;;+1
chave InChI
YTJXGDYAEOTOCG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- As an initiator in the anionic polymerization of D,L-lactide.
- In one of the key synthetic steps for the preparation of phenylacetic acid component of muscarinic M3 receptor antagonist.
- In the synthesis of new sexithiophene derivatives, which are used as electron donor materials in bilayer photovoltaic devices.
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, hearing organs
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-0.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-18 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?