B89205
tert-Butylamine
98%
Sinônimo(s):
TBA, 2-Amino-2-methylpropane
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
2.5 (vs air)
Nível de qualidade
100
300
pressão de vapor
5.7 psi ( 20 °C)
Ensaio
98%
forma
liquid
temperatura de autoignição
716 °F
Lim. expl.
9.8 %
índice de refração
n20/D 1.377 (lit.)
pb
46 °C (lit.)
pf
−67 °C (lit.)
densidade
0.696 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)N
InChI
1S/C4H11N/c1-4(2,3)5/h5H2,1-3H3
chave InChI
YBRBMKDOPFTVDT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- It is an effective solvent for the removal of surfactants such as PVP and capping agents such as KBr from the nanoparticle surface.
- Mixed complexes of platinum, amino acid and TBA show potent anti-tumor activities.
- It is an effective base for the aziridination of 2-arylethenyl(diphenyl)sulfonium salt to form the corresponding N-tert-butylaziridine.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
-36.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-38 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles