Documentos Principais
306088
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-chlorobenzotrifluoride
97%
Sinônimo(s):
2-Bromo-5-chloro-α,α,α-trifluorotoluene
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H3(Cl)CF3
Número CAS:
Peso molecular:
259.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.5080 (lit.)
p.e.
179-180 °C (lit.)
densidade
1.759 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1cc(Cl)ccc1Br
InChI
1S/C7H3BrClF3/c8-6-2-1-4(9)3-5(6)7(10,11)12/h1-3H
chave InChI
OSTIALFVJOFNPP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2-Bromo-5-chlorobenzotrifluoride was used in preparation of 6-[4-chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl]-3-fluoro-2-methylpyridine[1] and 4,4′-dichloro-2,2′-bis(trifluoromethyl) diphenyl sulphone.[2]
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
210.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
98.9 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
S Sreenivasa et al.
Acta crystallographica. Section E, Structure reports online, 68(Pt 12), o3370-o3370 (2013-03-12)
In the title compound, C13H8ClF4N, the dihedral angle between the benzene and pyridine rings is 59.8 (3)°. In the crystal, mol-ecules are stacked in columns along the b axis through weak C-H⋯π inter-actions.
The preparation of a semicrystalline trifluoromethylated poly (aryl ether sulphone).
Clark JH, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 32(6), 1185-1187 (1994)