Documentos
304077
Sigma-Aldrich
3-Methylcrotonaldehyde
97%
Sinônimo(s):
3,3-Dimethylacrolein, 3,3-Dimethylacrylaldehyde, NSC 149164, Prenal, Senecialdehyde
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2C=CHCHO
Número CAS:
Peso molecular:
84.12
Beilstein:
1734740
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
7 mmHg ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.462 (lit.)
n20/D 1.462
pb
133-135 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble 110 g/L at 20 °C
densidade
0.878 g/mL at 20 °C
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)\C=C(\C)C
InChI
1S/C5H8O/c1-5(2)3-4-6/h3-4H,1-2H3
chave InChI
SEPQTYODOKLVSB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
3-Methylcrotonaldehyde is an α, β-unsaturated aldehyde. Electrochemical dimerization of 3-methylcrotonaldehyde was reported. The hydrogenation of 3-methylcrotonaldehyde over Ru, Pt and Rh was investigated.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
91.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
33 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Electrochemical dimerization of 3-methylcrotonaldehyde.
Mandell L, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 36(12), 1683-1685 (1971)
Geometric and electronic effects in the selective hydrogenation of a, ?-unsaturated aldehydes over zeolite-supported metals.
Blackmond DG, et al.
J. Catal., 131(2), 401-411 (1991)