Documentos Principais
W236101
Sigma-Aldrich
(±)-5-Decanolida
≥98%, FCC, FG
Sinônimo(s):
δγ-Decanolactona, δ-Lactona de ácido 5-hidroxidecanoico, (±)-δ-Pentil-δ-valerolactona, (±)-6-Pentiltetra-hidro-2H-piran-2-ona
Selecione um tamanho
W236101-SAMPLE-K
R$ 373,00
1 KG
R$ 759,00
5 KG
R$ 2.921,00
10 KG
R$ 4.888,00
R$ 373,00
Previsão de entrega em25 de março de 2025
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
W236101-SAMPLE-K
R$ 373,00
1 KG
R$ 759,00
5 KG
R$ 2.921,00
10 KG
R$ 4.888,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H18O2
Número CAS:
Peso molecular:
170.25
Número FEMA:
2361
Beilstein:
117520
Número CE:
Conselho da Europa nº:
621
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
10.007
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
coconut; creamy; fatty; milk; peach; sweet
grau:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
fonte biológica:
synthetic
Agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
alérgeno alimentar:
no known allergens
R$ 373,00
Previsão de entrega em25 de março de 2025
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.458 (lit.)
p.e.
117-120 °C/0.02 mmHg (lit.)
pf
−27 °C (lit.)
densidade
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
coconut; creamy; fatty; milk; peach; sweet
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC1CCCC(=O)O1
InChI
1S/C10H18O2/c1-2-3-4-6-9-7-5-8-10(11)12-9/h9H,2-8H2,1H3
chave InChI
GHBSPIPJMLAMEP-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... CYP1A2(1544)
Descrição geral
δ-Decalactone is the main flavor compound found in nonfat dry milk[1], evaporated and dried whole milk.[2] It is also reported to be responsible for the coconut-like off-flavor in fat-containing dairy products.[3]
Outras notas
Natural occurrence: Sherry, white wine, mango, cassava, loganberry and fresh plum.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 21, 51-51 (2002)
Aroma-active components of nonfat dry milk
Karagul-Yuceer Y, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 49(6), 2948-2953 (2001)
The Coconut-Like Flavor Defect of Milk Fat. II. Demonstration of ?-Decalactone in Dried Cream, Dry Whole Milk, and Evaporated Milk1.
Keeney PG & Patton S.
The Journal of Dairy Research, 39(8), 1114-1119 (1956)
Gas Chromatographic Analysis of Flavor in Processed Milks1, 2.
Patton S.
The Journal of Dairy Research, 44(2), 207-214 (1961)
Pascal Fuchsmann et al.
Journal of chromatography. A, 1601, 60-70 (2019-06-11)
Headspace in-tube extraction (HS-ITEX) and solid phase microextraction (HS-SPME) sampling, followed by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS), are widely used to analyze volatile compounds in various food matrices. While the extraction efficiency of volatile compounds from foodstuffs is crucial for obtaining
Questions
  1. Ciao, che taglio ha la confezione sample-k? Grazie
    1 answer
    1. The SAMPLE-K quantities vary from product to product and lot to lot. There is no established quantity assigned. These are typically gram quantities intended for use in formulation evaluation, however some more expensive compounds may contain smaller amounts.