Documentos Principais
299391
Sigma-Aldrich
Tetrairidium dodecacarbonyl
98%
Sinônimo(s):
Iridium carbonyl
Selecione um tamanho
500 MG
R$ 1.486,00
R$ 1.486,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 MG
R$ 1.486,00
About This Item
Fórmula linear:
Ir4(CO)12
Número CAS:
Peso molecular:
1104.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 1.486,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: iridium
pf
195 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
THF: slightly soluble(lit.)
toluene: slightly soluble(lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ir].[Ir].[Ir].[Ir].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/12CO.4Ir/c12*1-2;;;;
chave InChI
XWDKRVSSHIJNJP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Artigos
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.