Documentos
249742
Sigma-Aldrich
Triosmium dodecacarbonyl
98%
Sinônimo(s):
Osmium carbonyl, tri-Osmium dodecacarbonyl
About This Item
Fórmula linear:
Os3(CO)12
Número CAS:
Peso molecular:
906.81
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
98%
forma
powder or crystals
adequação da reação
core: osmium
reagent type: catalyst
pf
224 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Os].[Os].[Os].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/12CO.3Os/c12*1-2;;;
chave InChI
VUBLMKVEIPBYME-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Leong, W.K. et al.
Organometallics, 16, 1079-1079 (1997)
Hung, J-T. et al.
Organometallics, 15, 5605-5605 (1996)