Documentos Principais
336807
Sigma-Aldrich
Iridium(III) chloride
crystalline
Sinônimo(s):
Iridium trichloride, Iridium(3+) chloride, Trichloroiridium
About This Item
Fórmula linear:
IrCl3
Número CAS:
Peso molecular:
298.58
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
crystalline
Nível de qualidade
concentração
35-37% (after oxygen combustion, silver nitrate titration)
pf
763 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Ir](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Ir/h3*1H;/q;;;+3/p-3
chave InChI
DANYXEHCMQHDNX-UHFFFAOYSA-K
Categorias relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Rajendra Prasad Paitandi et al.
European journal of medicinal chemistry, 84, 17-29 (2014-07-12)
Efficacy of the ferrocene appended piano-stool dipyrrinato complexes [(η(6)-C6H6)RuCl(fcdpm)] (1), [(η(6)-C10H14)RuCl(fcdpm)] (2), [(η(6)-C12H18)RuCl(fcdpm)] (3) [(η(5)-C5Me5)RhCl(fcdpm)] (4) and [(η(5)-C5Me5)IrCl(fcdpm)] (5) [fcdpm = 5-ferrocenyldipyrromethene] toward anticancer activity have been described. Binding of the complexes with calf thymus DNA (CT-DNA) and BSA (bovine
Artigos
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.