516996
Iridium(IV) chloride hydrate
≥99.9% trace metals basis
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
≥99.9% trace metals basis
Formulário
crystalline
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: iridium
Impurezas
≤1000 ppm Trace Metal Analysis
pf
>350 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.Cl[Ir](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Ir.H2O/h4*1H;;1H2/q;;;;+4;/p-4
chave InChI
KVDBPOWBLLYZRG-UHFFFAOYSA-J
Aplicação
- To fabricate an Ir-decorated graphene electrode for vanadium redox flow batteries.[1]
- As a precursor to synthesize iridium oxide nanoparticles. These nanoparticles can act as a stable catalyst for the hydrogenation of a series of nitrogen heterocycles.[2]
- To prepare Ir single atom catalyst (Ir1–Ni(OH)2) for oxygen evolution reaction.[3]
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.