296945
Sodium cyanoborohydride solution
5.0 M in 1 M NaOH
Sinônimo(s):
Sodium borocyanohydride, Sodium cyanoborohydride, Sodium cyanotrihydroborate
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
adequação da reação
reagent type: reductant
concentração
5.0 M in 1 M NaOH
densidade
1.083 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[H][B-]([H])([H])C#N
InChI
1S/CH3BN.Na/c2-1-3;/h2H3;/q-1;+1
chave InChI
CVDUGUOQTVTBJH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Direct conversion of heterocyclic aldehydes to esters (oxidizing behavior)
- Reductive amination reactions
- Intramolecular reductive cyclization reactions
- Reductions reactions
- Preparation of dicyanoborate-based ionic liquids as hypergolic fluids for bipropellants
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?