190020
Sodium cyanoborodeuteride
97 atom % D, ≥96% (CP)
Sinônimo(s):
Deuterated sodium borocyanohydride, Deuterated sodium cyanoborohydride
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
97 atom % D
Ensaio
≥96% (CP)
forma
powder
pf
>242 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[2H][B-]([2H])([2H])C#N
InChI
1S/CH3BN.Na/c2-1-3;/h2H3;/q-1;+1/i2D3;
chave InChI
CVDUGUOQTVTBJH-MUTAZJQDSA-N
Embalagem
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3