918830
Cianoboroidreto de sódio
Sinônimo(s):
Cianotri-hidretoborato de sódio
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
pf
>242 °C (dec.) (lit.)
adequação
suitable for manufacturing use
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[BH3-]C#N
InChI
1S/CH3BN.Na/c2-1-3;/h2H3;/q-1;+1
chave InChI
CVDUGUOQTVTBJH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
M-Clarity Program
Our comprehensive portfolio of downstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Ranging from non-GMP grades for low-risk application, to IPEC-PQG GMP for higher-risk applications, we have products covering all your manufacturing needs.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
158.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
70 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?