291129
L-Ascorbic acid 6-palmitate
95%
Sinônimo(s):
6-O-Palmitoyl-L-ascorbic acid, L-Ascorbyl palmitate, Ascorbic acid 6-palmitate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
atividade óptica
[α]20/D +22.9°, c = 2 in methanol
pf
115-118 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]1(OC(=O)C(O)=C1O)[C@@H](O)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C22H38O7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(24)28-16-17(23)21-19(25)20(26)22(27)29-21/h17,21,23,25-26H,2-16H2,1H3/t17-,21+/m0/s1
chave InChI
QAQJMLQRFWZOBN-LAUBAEHRSA-N
substituído por
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?