Key Documents
290262
Sigma-Aldrich
2,3-Difluorobenzyl alcohol
94%
About This Item
Fórmula linear:
F2C6H3CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
144.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
94%
índice de refração
n20/D 1.492 (lit.)
densidade
1.282 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCc1cccc(F)c1F
InChI
1S/C7H6F2O/c8-6-3-1-2-5(4-10)7(6)9/h1-3,10H,4H2
chave InChI
JSFGDUIJQWWBGY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2,3-Difluorobenzyl alcohol may be used in chemical synthesis studies.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
201.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
94 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)