Documentos Principais
8.22321
Sigma-Aldrich
Phosphorus tribromide
for synthesis
Sinônimo(s):
Phosphorus tribromide, Phosphorus(III) bromide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Br3P
Número CAS:
Peso molecular:
270.69
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352307
Número do índice EC:
232-178-2
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
2.9 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Formulário
liquid
índice de refração
n20/589 1.6945
p.e.
173-175 °C/1013 hPa
pf
-40 °C
densidade
2.85 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
P(Br)(Br)Br
InChI
1S/Br3P/c1-4(2)3
chave InChI
IPNPIHIZVLFAFP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Appearance of substance (visual): clear to light turbid
Density (d 20 °C/ 4 °C): 2.870 - 2.890
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1