Ensaio
99%
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].CN(C)CC\C=C1\c2ccccc2CCc3ccccc13
InChI
1S/C20H23N.ClH/c1-21(2)15-7-12-20-18-10-5-3-8-16(18)13-14-17-9-4-6-11-19(17)20;/h3-6,8-12H,7,13-15H2,1-2H3;1H
chave InChI
KFYRPLNVJVHZGT-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... SLC6A2(6530) , SLC6A4(6532)
Ações bioquímicas/fisiológicas
substituído por
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges