Documentos Principais
B4126
Sigma-Aldrich
Bilirrubina
≥98% (EmM/453 = 60), powder
Sinônimo(s):
Bile pigment, Hemetoidin
Selecione um tamanho
1 G
R$ 2.922,00
5 G
R$ 9.798,00
R$ 2.922,00
Disponível para enviar em07 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 2.922,00
5 G
R$ 9.798,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C33H36N4O6
Número CAS:
Peso molecular:
584.66
Beilstein:
74376
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
R$ 2.922,00
Disponível para enviar em07 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
descrição
mixed isomers
Ensaio
≥98% (EmM/453 = 60)
Formulário
powder
solubilidade
aqueous acid: soluble
aqueous base: soluble
benzene: soluble
chloroform: soluble
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=C(C=C)\C(NC1=O)=C\c2[nH]c(Cc3[nH]c(\C=C4/NC(=O)C(C=C)=C4C)c(C)c3CCC(O)=O)c(CCC(O)=O)c2C
InChI
1S/C33H36N4O6/c1-7-20-19(6)32(42)37-27(20)14-25-18(5)23(10-12-31(40)41)29(35-25)15-28-22(9-11-30(38)39)17(4)24(34-28)13-26-16(3)21(8-2)33(43)36-26/h7-8,13-14,34-35H,1-2,9-12,15H2,3-6H3,(H,36,43)(H,37,42)(H,38,39)(H,40,41)/b26-13-,27-14-
chave InChI
BPYKTIZUTYGOLE-IFADSCNNSA-N
Descrição geral
A bilirrubina, um produto final do catabolismo de heme, se forma a partir da quebra de hemoglobina eritrocitária no sistema reticuloendotelial. A heme oxigenase converte o heme da hemoglobina em biliverdina, e posteriormente uma biliverdina redutase dependente de NADPH converte a biliverdina em bilirrubina.
A bilirrubina é comumente encontrada ligada à albumina sérica, quando em circulação no sangue, em sua forma dianiônica. A bilirrubina também está associada a sais biliares em sua forma monoaniônica.
Transtornos de hiperbilirrubinemia podem ocorrer devido à síntese aumentada ou eliminação diminuída de bilirrubina.[1]
Aplicação
A bilirrubina foi usada:
  • em preparados miméticos (" phanton")[2]
  • em experimentos in vitro[3]
  • no preparo de soluções de bilirrubina para infusão[4][5]
Ações bioquímicas/fisiológicas
A bilirrubina foi estudada devido a suas propriedades como antioxidante endógeno, como sua capacidade de sequestrar espécies reativas de oxigênio (ERO) e inibir a atividade da NADPH oxidase. Ela parece funcionar como um eficiente sequestrador de radicais peroxil, protegendo lipídios membranares contra a oxidação por esses radicais. Em concentrações nanomolares, demonstrou-se que protege os neurônios contra dano oxidativo.
Muito mais de 99% da bilirrubina total são transportados conjugados com albumina. Níveis anormalmente alto de bilirrubina podem causar graves danos neurológicos, mas níveis ligeiramente elevados estão associados à proteção contra o estresse oxidativo.
Outras notas
Componente importante da degradação da hemoglobina. Principal pigmento da bile, e responsável pela cor amarela na icterícia.
Atenção
Manter ao abrigo da luz.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Changes in the auditory brainstem response associated with intravenous infusion of unconjugated bilirubin into infant rhesus monkeys
Ahlfors C E, et al.
Pediatric Research, 20(6), 511-511 (1986)
Inherited disorders of bilirubin clearance
Memon N, et al.
Pediatric Research, 79(3), 378-378 (2016)
Photoacoustic microscopy of bilirubin in tissue phantoms
Zhou y, et al.
Journal of Biomedical Optics, 17(12), 126019-126019 (2012)
Bhargavi Kamineni et al.
Journal of tropical pediatrics, 66(6), 630-636 (2020-05-21)
Early diagnosis and appropriate management of neonatal jaundice is crucial in avoiding severe hyperbilirubinemia and brain injury. A low-cost, minimally invasive, point-of-care (PoC) tool for total bilirubin (TB) estimation which can be useful across all ranges of bilirubin values and
Brain bilirubin content is increased in P-glycoprotein-deficient transgenic null mutant mice
Watchko J F, et al.
Pediatric Research, 44(5), 763-763 (1998)