5 wt% is the weight of PdCl2. If the solution weight is 100g, the mass of PdCl2 is 5g.
283606
Palladium(II) chloride solution
5 wt. % in 10 wt. % HCl
Sinônimo(s):
Dichloropalladium, Palladium dichloride, Palladous chloride
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
Nível de qualidade
adequação da reação
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
concentração
5 wt. % in 10 wt. % HCl
densidade
1.06 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Pd]Cl
InChI
1S/2ClH.Pd/h2*1H;/q;;+2/p-2
chave InChI
PIBWKRNGBLPSSY-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
-
Does the 5 wt. % in 10 wt. % HCl mean PdCl2 weight percent or just the Pd weight percent? i.e if the solution weight is 100g, is the mass of Pd 5g or mass of PdCl2 5g?
1 answer-