379816
Potassium tetrachloropalladate(II)
99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Potassium palladium(II) chloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Ensaio
99.99% trace metals basis
Formulário
solid
Impurezas
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
pf
105 °C (dec.) (lit.)
densidade
2.67 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[K+].Cl[Pd--](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.2K.Pd/h4*1H;;;/q;;;;2*+1;+2/p-4
chave InChI
LGCKLDWLSVFMGL-UHFFFAOYSA-J
Categorias relacionadas
Aplicação
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?