477567
5,10,15,20-Tetrakis(4-hydroxyphenyl)-21H,23H-porphine
Dye content 95 %
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
composição
Dye content, 95%
pf
>300 °C (lit.)
λmax
421 nm
ε (coeficiente de extinção)
≥285000 at 417-423 nm in methanol at 0.001 g/L
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(cc1)-c2c3ccc(n3)c(-c4ccc(O)cc4)c5ccc([nH]5)c(-c6ccc(O)cc6)c7ccc(n7)c(-c8ccc(O)cc8)c9ccc2[nH]9
InChI
1S/C44H30N4O4/c49-29-9-1-25(2-10-29)41-33-17-19-35(45-33)42(26-3-11-30(50)12-4-26)37-21-23-39(47-37)44(28-7-15-32(52)16-8-28)40-24-22-38(48-40)43(36-20-18-34(41)46-36)27-5-13-31(51)14-6-27/h1-24,45,48-52H/b41-33-,41-34-,42-35-,42-37-,43-36-,43-38-,44-39-,44-40-
chave InChI
VFHDWGAEEDVVPD-LWQDQPMZSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?