Documentos Principais
275530
Sigma-Aldrich
(2-Pyrimidylthio)acetic acid
98%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 265,00
R$ 265,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 265,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H6N2O2S
Número CAS:
Peso molecular:
170.19
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 265,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
98%
Formulário
powder
pf
204 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
thioether
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CSc1ncccn1
InChI
1S/C6H6N2O2S/c9-5(10)4-11-6-7-2-1-3-8-6/h1-3H,4H2,(H,9,10)
chave InChI
NIEOYUNNKKAQKI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
(2-Pyrimidylthio)acetic acid was used in the synthesis of diorganotin(IV)-oxo-carboxylates by reacting with diorganotin(IV) oxide[1].
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Syntheses, spectroscopic characterizations and crystal structures of diorganotin (IV)-oxo-carboxylates with 2-pyrazinecarboxylic acid or (2-pyrimidylthio) acetic acid.
Journal of Coordination Chemistry, 59(12), 1335-1347 (2006)