Documentos
00496
Sigma-Aldrich
cis-4-Hepten-1-ol
≥95.0%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H14O
Número CAS:
Peso molecular:
114.19
Beilstein:
1840300
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
39020352
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0%
índice de refração
n20/D 1.445
pb
78 °C/23 mmHg (lit.)
densidade
0.850 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC\C=C/CCCO
InChI
1S/C7H14O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h3-4,8H,2,5-7H2,1H3/b4-3-
chave InChI
CUKAXHVLXKIPKF-ARJAWSKDSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.