270962
Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride
97%
Sinônimo(s):
BOP-Cl, Phosphoric acid bis(2-oxooxazolidide) chloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
pf
191 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClP(=O)(N1CCOC1=O)N2CCOC2=O
InChI
1S/C6H8ClN2O5P/c7-15(12,8-1-3-13-5(8)10)9-2-4-14-6(9)11/h1-4H2
chave InChI
KLDLRDSRCMJKGM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Outras notas
substituído por
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?