Merck
Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride ≥97.0% (AT)
Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride
Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride ≥97.0% (AT)
Sinônimo(s):
BOP-Cl, Phosphoric acid bis(2-oxooxazolidide) chloride
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H8ClN2O5P
Número CAS:
Peso molecular:
254.56
Products
Categoria de produto
Peso da fórmula
Ponto de fusão (ºC)
Pureza
Nível de qualidade