Documentos Principais
26564
Sigma-Aldrich
Chlorotripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate
≥98.0% (AT)
Sinônimo(s):
PyCloP
Selecione um tamanho
25 G
R$ 2.774,00
R$ 2.774,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 2.774,00
About This Item
Fórmula linear:
C12H24ClN3P · PF6
Número CAS:
Peso molecular:
421.73
Beilstein:
6842341
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 2.774,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (AT)
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: Coupling Reactions
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
F[P-](F)(F)(F)(F)F.Cl[P+](N1CCCC1)(N2CCCC2)N3CCCC3
InChI
1S/C12H24ClN3P.F6P/c13-17(14-7-1-2-8-14,15-9-3-4-10-15)16-11-5-6-12-16;1-7(2,3,4,5)6/h1-12H2;/q+1;-1
chave InChI
BSCYRXJVGSZNKX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reagent for:
Peptide coupling reactions and synthesis of coupling reagents
Sequence selective peptide recognition
Synthesis of condensing reagents
Synthesis of heterocyclic β-sheet ligands
Outras notas
Crystalline reagent for peptide coupling of N-alkylated N-Fmoc and N-Z amino acids in high yield and without racemization.
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
J. Coste et al.
The Journal of Organic Chemistry, 59, 2437-2437 (1994)