Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.601 (lit.)
pb
185 °C/12 mmHg (lit.)
pf
41-42 °C (lit.)
densidade
1.159 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1cccc(Oc2ccccc2)c1
InChI
1S/C12H10O2/c13-10-5-4-8-12(9-10)14-11-6-2-1-3-7-11/h1-9,13H
chave InChI
HBUCPZGYBSEEHF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?