158348
4-(Benzyloxy)phenol
98%
Sinônimo(s):
4-(Phenylmethoxy)phenol, Hydroquinone monobenzyl ether
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
forma
solid
pf
119-120 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(OCc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C13H12O2/c14-12-6-8-13(9-7-12)15-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,14H,10H2
chave InChI
VYQNWZOUAUKGHI-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves