Documentos Principais
06556
Sigma-Aldrich
Phenyl formate
≥98.0% (GC)
Sinônimo(s):
Phenoxyformaldehyde
About This Item
Fórmula linear:
HCOOC6H5
Número CAS:
Peso molecular:
122.12
Beilstein:
507113
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.511
p.e.
62 °C/1 mmHg (lit.)
densidade
1.120 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
phenoxy
cadeia de caracteres SMILES
O=COc1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-6-9-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
chave InChI
GEOWCLRLLWTHDN-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... STS(412)
Categorias relacionadas
Outras notas
Reagent for the formylation of amines[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
159.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
71 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
H.L. Yale
The Journal of Organic Chemistry, 36, 3238-3238 (1971)