Documentos Principais
269115
Sigma-Aldrich
D-tert-Leucine
98%
Sinônimo(s):
(R)-2-Amino-3,3-dimethylbutyric acid, D-α-tert-Butylglycine
Selecione um tamanho
500 MG
R$ 2.023,00
R$ 2.023,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 MG
R$ 2.023,00
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3CCH(NH2)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
131.17
Beilstein:
1721825
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 2.023,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
powder
atividade óptica
[α]25/D +9.5°, c = 3% in H2O
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
≥300 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-6(2,3)4(7)5(8)9/h4H,7H2,1-3H3,(H,8,9)/t4-/m0/s1
chave InChI
NPDBDJFLKKQMCM-BYPYZUCNSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)