Documentos Principais
8.18213
Sigma-Aldrich
tert-Butyl glycinate
for synthesis
Sinônimo(s):
tert-Butyl glycinate, Glycine tert-butyl ester
About This Item
Fórmula linear:
H2NCH2COOC(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
131.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥92.5% (GC)
Formulário
liquid
p.e.
29-31 °C/3 hPa
densidade
0.96 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NCC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C6H13NO2/c1-6(2,3)9-5(8)4-7/h4,7H2,1-3H3
chave InChI
SJMDMGHPMLKLHQ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 92.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.959 - 0.962
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3