Documentos Principais
807885
Sigma-Aldrich
Ac-Tle-OH
Sinônimo(s):
(2S)-2-Acetamido-3,3-dimethylbutanoic acid, N-α-Acetyl-L-tert-leucine, N-Acyl-tert-Leucine
Selecione um tamanho
250 MG
R$ 556,00
R$ 556,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 MG
R$ 556,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H15NO3
Número CAS:
Peso molecular:
173.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 556,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
95%
Nível de qualidade
Formulário
powder
pf
230 °C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(O)[C@H](C(C)(C)C)NC(C)=O
InChI
1S/C8H15NO3/c1-5(10)9-6(7(11)12)8(2,3)4/h6H,1-4H3,(H,9,10)(H,11,12)/t6-/m1/s1
chave InChI
WPPXAQGLXQAVTE-ZCFIWIBFSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
Yu program focuses on efficient C–H bond activation for drug synthesis, using simple starting materials.