Documentos
190527
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Isoleucinol
97%
Sinônimo(s):
(2S,3S)-2-Amino-3-methyl-1-pentanol, L-Isoleucinol
About This Item
Fórmula linear:
C2H5CH(CH3)CH(NH2)CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
117.19
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
atividade óptica
[α]20/D +4.0°, c = 1.6 in ethanol
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
índice de refração
n20/D 1.4589 (lit.)
pb
97 °C/14 mmHg (lit.)
pf
36-39 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC[C@H](C)[C@H](N)CO
InChI
1S/C6H15NO/c1-3-5(2)6(7)4-8/h5-6,8H,3-4,7H2,1-2H3/t5-,6+/m0/s1
chave InChI
VTQHAQXFSHDMHT-NTSWFWBYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
212.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
100 °C - closed cup