Documentos
264164
Sigma-Aldrich
2-Chloro-9,10-bis(phenylethynyl)anthracene
Sinônimo(s):
2-Chloro-BPEA
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C30H17Cl
Número CAS:
Peso molecular:
412.91
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
pf
224-226 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc2c(C#Cc3ccccc3)c4ccccc4c(C#Cc5ccccc5)c2c1
Aplicação
Reagent for chemiluminescence research.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Aldrichimica Acta, 16, 59-59 (1983)