Documentos Principais
190403
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethyl-1-butene
97%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 516,00
R$ 516,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 516,00
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHC(CH3)=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
84.16
Beilstein:
505982
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 516,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
pressão de vapor
412 mmHg ( 37.7 °C)
Ensaio
97%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
680 °F
índice de refração
n20/D 1.389 (lit.)
p.e.
56 °C (lit.)
pf
−158 °C (lit.)
densidade
0.68 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C(C)=C
InChI
1S/C6H12/c1-5(2)6(3)4/h6H,1H2,2-4H3
chave InChI
OWWIWYDDISJUMY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Gas phase reaction of 2,3-dimethyl-1-butene with the OH radical has been investigated in the presence of NO[1].
Aplicação
2,3-Dimethyl-1-butene was used to investigate the mechanism of the sulfur vulcanization of rubber[2].
Pictogramas
FlameHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-0.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-18 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Sulfur Vulcanization of Simple Model Olefins Part III: Vulcanization of 2, 3-Dimethyl-2-Butene in the Presence of Different Metal Complexes.
Versloot P, et al.
Rubber Chemistry and Technology, 67(2), 263-279 (1994)
Products of the Gas-Phase Reactions of a Series of 1-Alkenes and 1-Methylcyclohexene with the OH Radical in the Presence of NO.
R Atkinson et al.
Environmental science & technology, 29(6), 1674-1680 (1995-06-01)