Documentos Principais
250538
Sigma-Aldrich
Ethyl o-tolylacetate
98%
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H4CH2CO2C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
178.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.501 (lit.)
p.e.
76-77 °C/3 mmHg (lit.)
densidade
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)Cc1ccccc1C
InChI
1S/C11H14O2/c1-3-13-11(12)8-10-7-5-4-6-9(10)2/h4-7H,3,8H2,1-2H3
chave InChI
HTDQOYWJDUMNHX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ethyl o-tolylacetate has been used in preparation of β-o-tolylethyl alcohol by Bouveault′s method[1].
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
224.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
107 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
374. Resin acids. Part I. Synthesis of phenanthrene hydrocarbons derived from d-pimaric acid, and a new route to phenanthrene.
Bardhan JC and Sengupta SC.
Journal of the Chemical Society, 2520-2526 (1932)