Documentos Principais
297852
Sigma-Aldrich
Ethyl p-tolylacetate
98%
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H4CH2CO2C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
178.23
Beilstein:
2045927
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio:
98%
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.496 (lit.)
p.e.
116-118 °C/13 mmHg (lit.)
densidade
1.008 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)Cc1ccc(C)cc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-3-13-11(12)8-10-6-4-9(2)5-7-10/h4-7H,3,8H2,1-2H3
chave InChI
BTRGZBIXPLFVNK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ethyl p-tolylacetate was used in preparation of:
  • ethyl-substituted phenylpropioloylacetates[1]
  • ethyl 2-(4-bromomethylphenyl)propionate[2]
  • (−)-incrustoporin, antifungal agent[3]
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
228.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
109 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Ring-Closing Metathesis Enabled Efficient Synthesis of ?-Butenolide Antifungal Agent (-)-Incrustoporin and its Analogues.
Fernandes RA, et al.
Asian Journal of Organic Chemistry, 3(1), 58-62 (2014)
Synthesis of 2-(4-bromomethylphenyl) propionic acid and ester.
Liu Z-X and Cheng Q-R.
Chemical Reagents, 4, 021-021 (2011)
The condensation of acetylenic esters with ethyl phenylacetates.
Al-Jallo HN and Al-Hajjar FH.
J. Chem. Soc. Sect. C, 15, 2056-2058 (1970)