249289
Ethyl 2-bromohexanoate
99%
Sinônimo(s):
Ethyl 2-bromocapronate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.45 (lit.)
pb
213-215 °C (lit.)
densidade
1.221 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC(Br)C(=O)OCC
InChI
1S/C8H15BrO2/c1-3-5-6-7(9)8(10)11-4-2/h7H,3-6H2,1-2H3
chave InChI
KOUAQOCYMAENKN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- ethyl 2,2-dibromohexanoate
- 2-mercaptohexanoic acid derivatives
- chloroquinoxaline N-oxide
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
204.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
96 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter