Documentos Principais
925500
Sigma-Aldrich
tBubpyCAMCN
≥95%
Sinônimo(s):
4,4′-Di-tert-butyl-2,2′-bipyridine-6-N-cyanocarboxamidine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H25N5
Peso molecular:
335.45
Código UNSPSC:
12352129
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
pf
251-263 °C
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
tBubpyCAMCN is a bipyridine cyanocarboxamidine ligand that enables nickel-catalyzed cross-electrophile couplings of diverse aryl and alkyl halides.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)